Learn More
Lovibond™ Powder Packs™ para cloro libre
Código de producto. 11708999
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
1000/Paq.
temp:
De 0 a 2 mg/l
De 0 a 5 mg/l
de 0 a 3,5 mg/l
Volumen (imperial):
0,16 oz
0,33 oz
0,84 oz
Volumen (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 1000
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad temp Volumen (imperial) Volumen (métrico) unitSize
11708999 100/paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml 100 PCS
15381645 100/paq. de 0 a 3,5 mg/l 0,16 oz 5 ml paquete de 100
11789029 1000/Paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 1000
15311655 1000/Paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 1000
10426303 100/paq. De 0 a 2 mg/l 0,33 oz 10 ml paquete de 100
15301655 1000/Paq. de 0 a 3,5 mg/l 0,16 oz 5 ml paquete de 1000
15321655 100/paq. De 0 a 5 mg/l 0,84 oz 25 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11708999 Supplier Lovibond™ Supplier No. 530100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Reactivos DPD en dosis de unidad premedidos para análisis de calidad del agua
  • Para su uso en colorímetros SC450™ y kits de prueba Aqua Comparator™
  • También aptos para su uso en instrumentos y kits de prueba Hach™
  • Los envases de papel de aluminio sellados de apertura fácil eliminan el riesgo de contaminación cruzada
  • Disponibles para tamaños de muestra de 5, 10 y 25 ml
  • Vida útil ampliada de hasta 5 años
Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales; pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos; análisis de agua ambiental
Compliance
Método de DPD aceptado por la EPA de EE. UU.
Specifications
Certificaciones/conformidad EPA de EE. UU.
Volumen (métrico) 10 ml
Formato Polvo
Para utilizar con (aplicación) Pruebas en agua potable y aguas residuales municipales, pruebas de aguas residuales industriales y control de procesos, análisis de agua medioambiental
Para utilizar con (equipo) Kits de pruebas de colorímetro SC450 y Aqua Comparator™, kits de pruebas e instrumentos Hach™, espectrofotómetro
Cantidad 100/paq.
temp De 0 a 2 mg/l
Tipo Reactivo sin cloruro DPD
Volumen (imperial) 0,33 oz
Hazard Statement
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.