Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: dureza de calcio
Kit de pruebas preciso para análisis rutinarios de agua
Marca: Lovibond™ 414460
Detalles adicionales : Peso : 0.24700kg Transport : UN number : 2680 Chem class : 8 Pack group : II
Includes:
- Recipiente de muestras calibrado, 100 ml
- Comprimidos para dureza de calcio (100 comprimidos)
- Instrucciones
- Estuche de almacenamiento
Specifications
Análisis de agua periódico | |
100 | |
Minikit de dureza de calcio |
Recipiente de muestras calibrado de 100 ml, comprimidos para dureza de calcio, instrucciones, estuche de almacenamiento | |
De 10 a 500 mg/l |
Safety and Handling
- MINIKIT TEST CALCIUM durete AF446
Signal Word
- Peligro
Hazard Category
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide