Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lovastatina, 98 %
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
La lovastatina es un compuesto que puede reducir el colesterol in vivo e in vitro mediante la inhibición de la HMG-CoA reductasa, una enzima que limita la velocidad en la síntesis de colesterol
Aplicaciones
• Bloquea el ion producto del mevalonato, un compuesto crítico en la producción de colesterol e isoprenoides
•Puede aumentar la resistencia celular a los reactivos anticáncer como la doxorrubicina • Puede inducir la apoptosis en las células de mieloma
•Puede provocar el paro del ciclo celular en las fases G1 y G2/M
• También bloquea la fosforilación de tirosina del receptor PDGF y la activación de las MAP quinasas por PDGF
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Lovastatin |
Punto de fusión | 175.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.54 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Lovastatin
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
RUO – Research Use Only