Learn More
Lorediplon, MedChemExpress
Código de producto. 16437758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16437758 10 mg 10 miligramos
16453727 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16437758
Marca: Medchem Express HY19371
MedChemExpress Lorediplon is a novel non-benzodiazepine drug acting as a GABAA receptor modulator, differentially active at the alpha1-subunit, associated with promoting sleep.
Lorediplon is a novel non-benzodiazepine drug acting as a GABAA receptor modulator, differentially active at the alpha1-subunit, associated with promoting sleep.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lorediplon
CAS 917393-39-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H15FN4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (253.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N(C1=CC(C2=CC=NC3=C(C(C4=CC=CS4)=O)C=NN23)=CC=C1F)C)=O
Peso molecular (g/mol) 394.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.42
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation