Learn More
Lonza™ BioWhittaker™ Hybridoma Serum-Free and Protein-Free Culture Media: UltraDOMA-PF
Código de producto. 11625240
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
11625240 500 mL cada uno
1 options
Código de producto. 11625240
Marca: Lonza™ BP12727F
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Prescreened in actual hybridoma systems to ensure minimal variation
  • UltraDOMA-PF is a completely defined medium and does not contain peptides or tissue extracts
1Rehydrates to quantity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 mL
Contenido y almacenamiento 2° to 8°C