missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LONP1 Antibody (LON20/H1), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30153525 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30153525 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30153525 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP250478CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LONP1 Monoclonal antibody specifically detects LONP1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LONP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, KnockDown
Clasificación Monoclonal
Clon LON20/H1
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EC 3.4.21.53, hLON, hLON ATP-dependent protease, LON, lon peptidase 1, mitochondrial, lon protease homolog, mitochondrial, Lon protease-like protein, LONHs, LONP, Mitochondrial ATP-dependent protease Lon, mitochondrial lon peptidase 1, mitochondrial lon protease-like protein, PIM1, protease, serine, 15, PRSS15MGC1498, Serine protease 15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno KLH-peptide conjugate - N-CEKDDKDAIEEKFRERLKE-C
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Epigenetics, metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9361
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.