Descripción
- Gracias a nuestras bayetas de limpieza resistentes y absorbentes, podrás limpiar rápidamente hasta las manchas más difíciles
- Utiliza una bayeta de diferente color para cada trabajo de limpieza y evita así la contaminación cruzada
- No es necesario que cambies tu rutina de limpieza ya que puedes usar estas bayetas desechables con la mayoría de disolventes, desinfectantes y detergentes
- Estas bayetas de limpieza son resistentes y duraderas, no se rasgan fácilmente y pueden reutilizarse, por lo que evitarás el desperdicio
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleaning Cloth |
| Longitud (imperial) | 15.16 in. |
| Longitud (métrico) | 38.5 cm |
| Anchura (imperial) | 11.81 in. |
| Anchura (métrico) | 30 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Verde |
| Cantidad de embalaje | 320/Cs. |
| Tela | 1-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |