missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMX1b Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18786092 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18786092 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18786092

Marca: Novus Biologicals NBP241194AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LMX1b Polyclonal antibody specifically detects LMX1b in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LMX1b
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen LIM homeobox transcription factor 1, beta, LIM homeobox transcription factor 1-beta, LIM/homeobox protein 1.2, LIM/homeobox protein LMX1B, LMX1.2, LMX-1.2, MGC138325, MGC142051, NPS1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human LMX1B. The immunogen is located within amino acids 280 - 330 of LMX1B. Amino Acid Squence: CRLGQGEPGPGQGLGQEV
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4010
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.