Learn More
LMX1b Antibody (1D12), Novus Biologicals™
Código de producto. 18341738 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18341738 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18341738
Marca: Novus Biologicals H00004010M08
Mouse Monoclonal Antibody
LMX1b Monoclonal antibody specifically detects LMX1b in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LMX1b
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1D12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_002307
Alias de gen LIM homeobox transcription factor 1, beta, LIM homeobox transcription factor 1-beta, LIM/homeobox protein 1.2, LIM/homeobox protein LMX1B, LMX1.2, LMX-1.2, MGC138325, MGC142051, NPS1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LMX1B (NP_002307, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MLDGIKMEEHALRPGPATLGVLLGSDCPHPAVCEGCQRPISDRFLMRVNESSWHEECLQCAACQQALTTSCYFRDRKLYCKQDYQQLFAAKCSGCMEKIAPTEFVMRALE
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4010
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ