Learn More
Abnova™ LMO6 (Human) Recombinant Protein
Código de producto. 16167431
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
25 microgramos
Código de producto. 16167431
Marca: Abnova™ H00004007P01.10ug
Human LMO6 full-length ORF ( AAH16856, 1 a.a. - 615 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MFARGSRRRRSGRAPPEAEDPDRGQPCNSCREQCPGFLLHGWRKICQHCKCPREEHAVHAVPVDLERIMCRLISDFQRHSISDDDSGCASEEYAWVPPGLKPEQVYQFFSCLPEDKVPYVNSPGEKYRIKQLLHQLPPHDSEAQYCTALEEEEKKELRAFSQQRKRENLGRGIVRIFPVTITGAICEECGKQIGGGDIAVFASRAGLGACWHPQCFVCTTCQELLVDLIYFYHVGKVYCGRHHAECLRPRCQACDEIIFSPECTEAEGRHWHMDHFCCFECEASLGGQRYVMRQSRPHCCACYEARHAEYCDGCGEHIGLDQGQMAYEGQHWHASDRCFCCSRCGRALLGRPFLPRRGLIFCSRACSLGSEPTAPGPSRRSWSAGPVTAPLAASTASFSAVKGASETTTKGTSTELAPATGPEEPSRFLRGAPHRHSMPELGLRSVPEPPPESPGQPNLRPDDSAFGRQSTPRVSFRDPLVSEGGPRRTLSAPPAQRRRPRSPPPRAPSRRRHHHHNHHHHHNRHPSRRRHYQCDAGSGSDSESCSSSPSSSSSESSEDDGFFLGERIPLPPHLCRPMPAQDTAMETFNSPSLSLPRDSRAGMPRQARDKNCIVA
Especificaciones
Número de acceso AAH16856
ID de gen (Entrez) 4007
Nombre prickle homolog 3 (Drosophila)
Método de preparación Wheat germ expression system
Pruebas de control de calidad 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Cantidad 10 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias de gen LMO6
Símbolo de gen PRICKLE3
Especie Wheat Germ (in vitro)
Etiqueta de proteína GST
Tampón 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer