missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LMO2 Antibody (rLMO2/1971), DyLight 650, Novus Biologicals™

Código de producto. 18586840 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18586840 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18586840 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308285C

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LMO2 Monoclonal antibody specifically detects LMO2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LMO2
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rLMO2/1971
Conjugado DyLight 650
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Cysteine-rich protein TTG-2, LIM domain only 2 (rhombotin-like 1), LIM domain only protein 2, LMO-2, RBTN2rhombotin-2, RBTNL1rhombotin-like 1, RHOM2T-cell translocation protein 2, T-cell translocation gene 2, TTG2rhombotin 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human LMO2 protein fragment (around aa 23-140) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P25791)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4005
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.