Learn More
LMO2 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18250374 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18250374 100 μL 100 microlitros
18636088 25 μL 25 microlitros
2 options
Código de producto. 18250374
Marca: Novus Biologicals NBP258513
Rabbit Polyclonal Antibody
LMO2 Polyclonal specifically detects LMO2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LMO2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 ug/ml
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen Cysteine-rich protein TTG-2, LIM domain only 2 (rhombotin-like 1), LIM domain only protein 2, LMO-2, RBTN2rhombotin-2, RBTNL1rhombotin-like 1, RHOM2T-cell translocation protein 2, T-cell translocation gene 2, TTG2rhombotin 2
Símbolos de los genes LMO2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KSLDPSEEPVDEVLQIPPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRRLYYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKRIRAYEMTMRVKDKVYHLECFKCAACQKHFCVGDRYLLINSDIVCEQDIYEWTKINGM
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4005
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only