Learn More
LLPH Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18624327 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
18624327 25 μL 25 microlitros
18107619 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 18624327
Marca: Novus Biologicals NBP25493325ul
Rabbit Polyclonal Antibody
LLPH Polyclonal specifically detects LLPH in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LLPH
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen C12orf31, Chromosome 12 Open Reading Frame 31, CPERP-G, HLLP, Human LAPS18-Like Protein, LLP Homolog, Long-Term Synaptic Facilitation, LLP Homolog, Long-Term Synaptic Facilitation (Aplysia), Protein LAPS18-Like, Protein LLP Homolog
Símbolos de los genes LLPH
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KMQCEVKDEKDDMKMETDIKRNKKTLLDQHGQYPIWMNQRQRKRLKAKREKRKGKSKAKAVKVAKG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84298
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only