Learn More
LLC1 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. p-200046207 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25 μL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
18496981 25 μL 25 microlitros
18103235 0.1 mL 0.10 ml
2 options
Código de producto. 18496981
Marca: Novus Biologicals NBP23170925ul
Rabbit Polyclonal Antibody
LLC1 Polyclonal specifically detects LLC1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno C20orf85
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q9H1P6
Alias de gen bA196N14.1, chromosome 20 open reading frame 85, hypothetical protein LOC128602, LLC1, low in lung cancer 1
Símbolos de los genes C20ORF85
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MAQKPLSTAAAERMNLVGQDEIWKYRLKAESEARQNWPQNWGFLTTPFEELIKCEEDLPTPKPKIELPERF
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 128602
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only