missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LL-37 Mouse anti-Human, Clone: B-L47, Novus Biologicals™

Código de producto. p-7229954 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
500 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18348981 200 μg 200 microlitros
18395694 500 μg 500 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18348981

Marca: Novus Biologicals NBP318121200UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LL-37 Monoclonal antibody specifically detects LL-37 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LL-37
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon B-L47
Concentración 1 mg/ml
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación PBS. Sterile-filtered through 0.22 um.
Alias de gen 18 kDa cationic antimicrobial protein, Antibacterial peptide FALL-39, CAP18, CAP-18, cathelicidin antimicrobial peptide, CRAMP, epididymis secretory sperm binding protein, FALL39, FALL-39, FALL-39 peptide antibiotic, hCAP-181, HSD26, LL37
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human antimicrobial peptide LL-37. Hybridoma: Myeloma X63/AG.8653 x Balb/c node cells
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 200 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 820
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -70C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.