Learn More
Eurofins DiscoverX LKB1/STRADα/MO25α Protein, Active
Código de producto. 17320404
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
125 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
125 microgramos
Código de producto. 17320404
Marca: Eurofins DiscoverX 14596
Active, recombinant full-length human LKB1 with an N-terminal 6His tag. Provided as a complex with GST-STRADα and GST-MO25α, for use in Kinase Assays.
LKB1 is a tumor suppressor serine/threonine-protein kinase that controls the activity of AMP-activated protein kinase (AMPK) family members, thereby playing a role in various processes such as cell metabolism, cell polarity, apoptosis and DNA damage response. Mutations in this gene have been associated with the autosomal dominant Peutz-Jeghers syndrome, as well as with skin, pancreatic, and testicular cancers.
GenBank NM000455 / GenBank AF308302 / GenBank NM_016289
Especificaciones
Formulación mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
Peso molecular 52.1 kDa (LKB1), 76.1 kDa (STRADα) and 66.8 kDa (MO25α)
Cantidad 10 μg
Especie Human
Recombinante Recombinant
Etiqueta de proteína N-terminal 6His / N-terminal GST / N-terminal GST
Sistema de expresión Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
Forma de proteína Full-length
Grado de pureza o calidad Combined ≥80%
Expresión LKB1/STRADα/MO25α, active
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.