missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LKB1/STK11 Antibody (4H12), Novus Biologicals™

Código de producto. 18588062 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18588062 0.025 mL 25 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18588062

Marca: Novus Biologicals NBP1516830.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LKB1/STK11 Monoclonal specifically detects LKB1/STK11 in Human, Mouse, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LKB1/STK11
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4H12
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:200-1:400, ELISA 1:10000
Alias de gen EC 2.7.11.1, LKB1 serine/threonine kinase 11 (Peutz-Jeghers syndrome), PJS, PJS polarization-related protein LKB1, Renal carcinoma antigen NY-REN-19, serine/threonine kinase 11, serine/threonine-protein kinase 11, Serine/threonine-protein kinase LKB1, STK11
Símbolos de los genes STK11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human STK11 expressed in E. Coli.
Peso molecular del antígeno 54 kDa
Método de purificación Unpurified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación mTOR Pathway, p53 Pathway, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6794
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Ascites
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.