missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LJH685, MedChemExpress

Código de producto. 16457858
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457858 10 mg 10 miligramos
16490318 5 mg 5 miligramos
16437676 100 mg 100 miligramos
16433807 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457858

Marca: Medchem Express HY19712

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.

LJH685 is a potent, ATP-competitive and selective RSK inhibitor, inhibits RSK1, 2, and 3 biochemical activities with IC50s of 6, 5, 4 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material LJH685
CAS 1627710-50-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21F2N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (81.28 mM)
SMILES OC1=C(F)C=C(C2=C(C3=CC=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)C=CN=C2)C=C1F
Peso molecular (g/mol) 381.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.42
Porcentaje de pureza 98.08%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.