missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lixivaptan, MedChemExpress

Código de producto. 16483406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483406 25 mg 25 miligramos
16475988 10 mg 10 miligramos
16468607 5 mg 5 miligramos
16422137 50 mg 50 miligramos
16410216 2 mg 2 miligramos
16406416 100 mg 100 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483406

Proveedor: Medchem Express HY14185

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.

Lixivaptan (VPA-985, WAY-VPA 985) is an orally active and selective vasopressin receptor V2 antagonist, with IC50 values of 1.2 and 2.3 nM for human and rat V2, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Lixivaptan
CAS 168079-32-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H21ClFN3O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo VPA-985 WAY-VPA 985
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (316.50 mM)
SMILES O=C(C1=C(Cl)C=C(NC(C2=CC(F)=CC=C2C)=O)C=C1)N(C3)C4=CC=CC=C4CN5C3=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 473.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 473.93
Porcentaje de pureza 99.21%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.