missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
LIV-1/Zip6 Polyclonal specifically detects LIV-1/Zip6 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIV-1/Zip6 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/ml |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1.0 ug/ml, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500 |
| Formulación | PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q13433-2 |
| Alias de gen | zinc transporter ZIP6, LIV-1, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6 |
| Símbolos de los genes | SLC39A6 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?