Descripción
LIV-1/Zip6 Polyclonal antibody specifically detects LIV-1/Zip6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIV-1/Zip6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200 |
| Formulación | PBS (pH 7.0) |
| Alias de gen | zinc transporter ZIP6, LIV-1, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LIV-1/Zip6 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |