Learn More
LIV-1/Zip6 Antibody (13F1), Novus Biologicals™
Código de producto. 30036407 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
30036407 100 μL 100 microlitros
30033314 50 μL 50 microlitros
2 options
Código de producto. 30036407
Proveedor: Novus Biologicals NBP326316100ul
Human Monoclonal Antibody
LIV-1/Zip6 Monoclonal antibody specifically detects LIV-1/Zip6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LIV-1/Zip6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13F1
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen zinc transporter ZIP6, LIV-1, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human LIV-1/Zip6 protein [UniProt Q13433]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25800
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1