Learn More
LIV-1/Zip6 Antibody (13F1), Novus Biologicals™
Código de producto. 30033314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30033314 50 μL 50 microlitros
30036407 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30033314 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32631650ul
Human Monoclonal Antibody
LIV-1/Zip6 Monoclonal antibody specifically detects LIV-1/Zip6 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LIV-1/Zip6
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 13F1
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación 50% Glycerol, 0.01M PBS, PH 7.4
Alias de gen zinc transporter ZIP6, LIV-1, solute carrier family 39 (zinc transporter), member 6
Especie del huésped Human
Inmunógeno Recombinant Human LIV-1/Zip6 protein [UniProt Q13433]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 25800
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1