Learn More
Lithium triethylborohydride, 1.7M solution in THF, Thermo Scientific Chemicals
81.20€ - 435.70€
CAS | 22560-16-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H16BLi |
Peso molecular (g/mol) | 105.94 |
Número MDL | MFCD00011703 |
Clave InChI | WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | lithium(1+) triethylboranuide |
SMILES | [Li+].CC[BH-](CC)CC |
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
22560-16-3 | |
105.94 | |
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N | |
[Li+].CC[BH-](CC)CC |
C6H16BLi | |
MFCD00011703 | |
lithium(1+) triethylboranuide |
Especificaciones
Lithium triethylborohydride | |
C6H16BLi | |
MFCD00011703 | |
Solubility in water: reacts. | |
[Li+].CC[BH-](CC)CC | |
105.94 | |
0.89 |
22560-16-3 | |
LiB(C2H5)3H | |
0.8900g/mL | |
WCJAYABJWDIZAJ-UHFFFAOYSA-N | |
lithium(1+) triethylboranuide | |
105.94 | |
−17°C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Lithium triethylborohydride, 1.7M solution in THF
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Líquidos pirofóricos Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H250-Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.