Learn More
Fluoruro de litio, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Para uso en esmaltes vítreos, como flux en para soldadura de aluminio, espectrofotómetros infrarrojos
42.50€ - 391.00€
CAS | 7789-24-4 |
---|---|
Fórmula molecular | FLi |
Peso molecular (g/mol) | 25.94 |
Número MDL | MFCD00011090 |
Clave InChI | PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif |
PubChem CID | 224478 |
SMILES | [Li+].[F-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013406.18 |
50 g |
42.50€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11366728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013406.30 |
250 g | |||||||
11356728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013406.A1 |
1 kg | |||||||
Descripción
Polyethylene powder is used as an additive to unsaturated polyesters, epoxides and other polymers to impart the unique properties of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). It is widely used for manufacturing various containers, trays, dispensing bottles, plastic wraps, plastic bags for computer components and various molded laboratory equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
7789-24-4 | |
25.94 | |
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M | |
224478 |
FLi | |
MFCD00011090 | |
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif | |
[Li+].[F-] |
Especificaciones
1680°C | |
845°C | |
7789-24-4 | |
Polvo de malla -325 | |
FLi | |
lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif | |
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M | |
litio;fluoruro | |
224478 | |
Odorless | |
White powder |
Lithium fluoride | |
Volatizes at 1100°-1200° | |
Blanco | |
98.5% | |
MFCD00011090 | |
Soluble in water and in acids. Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in alcohol. | |
[Li+].[F-] | |
25.94 | |
25.94 | |
1.3915 | |
2.635 |
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H301-H315-H319-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase DOT:6.1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 232-152-0
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ6125000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- EUH032-En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only