Learn More
Litio, 99+ %, granular, seco, Thermo Scientific Chemicals
105.00€ - 633.00€
CAS | 7439-93-2 |
---|---|
Fórmula molecular | Li |
Peso molecular (g/mol) | 6.94 |
Número MDL | MFCD00134051 |
Clave InChI | WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549 |
PubChem CID | 3028194 |
ChEBI | CHEBI:30145 |
Nombre IUPAC | litio |
SMILES | [Li] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10481251
|
Thermo Scientific Acros
211440250 |
25 g |
105.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10164550
|
Thermo Scientific Acros
211442500 |
250 g |
633.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
7439-93-2 | |
6.94 | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
3028194 | |
litio |
Li | |
MFCD00134051 | |
litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549 | |
CHEBI:30145 | |
[Li] |
Especificaciones
Lithium | |
7439-93-2 | |
1340.0°C | |
99+% | |
MFCD00134051 | |
15, 5576 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: forming lioh and hydrogen, soluble in liquid ammonia and acids, decomposes in alcohol | |
[Li] | |
6.94 | |
CHEBI:30145 | |
≥99% |
99+% | |
180.0°C | |
0.5300g/mL | |
Li | |
01,570; 03,174; 04,286; 05,376; 10,234; 11,286; 13,157; 15,184; 17,161 | |
litio, litium, lithium, metallic, lithium, elemental, monohydride, unii-9fn79x2m3f, hsdb 647, hydride lih, hydrure de french, hsdb 549 | |
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N | |
litio | |
3028194 | |
6.94 | |
Gránulos |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
Reacciona violentamente con el agua.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 231-102-5
missing translation for 'rtecsNumber' : OJ5540000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : El producto se vuelve gris oscuro en el aire
- Lithium
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.