missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIR-8/CD85c/LILRB5 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18515304 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18515304 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18515304 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297318AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LIR-8/CD85c/LILRB5 Polyclonal antibody specifically detects LIR-8/CD85c/LILRB5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIR-8/CD85c/LILRB5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD85 antigen-like family member C, CD85c, CD85c antigen, Leukocyte immunoglobulin-like receptor 8, leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily B (with TM and ITIM domains), LIR8CD85C, LIR-8leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5, member 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LIR-8/CD85c/LILRB5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10990
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.