Learn More
Grant Instruments™ Liquid Sanitizer
Código de producto. 17829243
Click to view available options
pH:
<5
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. 17829243
Marca: Grant Instruments™ SANIT1
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This liquid sanitizer is for use in unstirred water baths to prevent bacterial and fungal growth.
  • Cleaning solution for laboratory water baths, static water systems and flotation baths
  • Ready-to-use solution and comes with a measuring cup for simple and accurate manual dosing
  • Just add 10 mL of solution for every 1 L of fresh water in a clean water bath/system
  • Re-dose weekly
  • After 4 weeks, completely empty water from bath/system, refill with fresh water and repeat dosing procedure
  • Non-corrosive to stainless steel and other materials associated with water baths/systems when used at recommended dosage levels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Solution
Color-coded No
Formulario Líquido
pH <5
Línea de productos Grant
Scent Unscented
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Color Clear
Densidad 1.028 kg/cm3 at 15°C
Desechables Single-use
filtradas por Non-filtered
Inflamable No
Para utilizar con (equipo) Grant™ JBA, JBN, SAP Baths, SBB Boiling Baths, LSB, OLS Shaking Baths, Stirred Baths, Ultrasonic Baths
Envase Plastic Bottle
Cantidad 4 x 1 L Bottles
Solubilidad Water Soluble
Viscosidad 1.005 cP at 20°C
Volumen (métrico) 1 L
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Liquid sanitiser
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P410-Proteger de la luz del sol.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrogen peroxide