missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipocalin-2/NGAL Antibody (972737), HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18002576 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18002576 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18002576 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor MAB17572H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lipocalin-2/NGAL Monoclonal specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lipocalin-2/NGAL
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 972737
Conjugado HRP
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with No Preservative
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin
Símbolos de los genes LCN2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Lipocalin-2/NGAL
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.