Learn More
Lipocalin-2/NGAL Antibody (14), DyLight 594, Novus Biologicals™
Código de producto. 18724140 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18724140 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18724140
Marca: Novus Biologicals NBP241365DL594
Mouse Monoclonal Antibody
Lipocalin-2/NGAL Monoclonal antibody specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Lipocalin-2/NGAL
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 14
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant NGAL coupled to carrier
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ