missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipocalin-2/NGAL Antibody (128), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18227869 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18227869 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18227869 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289346AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Lipocalin-2/NGAL Monoclonal specifically detects Lipocalin-2/NGAL in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antígeno Lipocalin-2/NGAL
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 128
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen 24p3, 25 kDa alpha-2-microglobulin-related subunit of MMP-9, HNL, LCN2, lipocalin 2, lipocalin 2 (oncogene 24p3), Lipocalin-2, migration-stimulating factor inhibitor, MSFI, neutrophil gelatinase-associated lipocalin, NGALlipocalin-2, Oncogene 24p3, p25, siderocalin
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Lipocalin-2/NGAL (NP_005555.2; Met 1-Gly 198).
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Alzheimers Research, Lipid and Metabolism, Neurodegeneration, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3934
Especificidad de la prueba No cross-reactivity in ELISA with: Human MMP9 Rat LCN2
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.