missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lipid A LPS Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18041756 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
0.50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18041756 0.1 mL 0.10 ml
18756813 - 0.50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18041756 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100644840.1ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Lipid A LPS Polyclonal specifically detects Lipid A LPS in Bacteria samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Lipid A LPS
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Formulación Phosphate buffered saline with 0.1% Sodium Azide
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Whole cell preparation of lipid A from E. coli O157.
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-64484 recognizes the Lipid A or endotoxin region of LPS (Lipopolysaccharide) from E. coli. Lipid A is a glucosamine-based phospholipid which forms part of the bacterial outer membrane and anchors LPS to the surface of the bacteria. This antibody cross reacts with P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. enteriditis, E. aerogenes, E. hermanii, Y. enterocolitica and S. sonnei.
Especies diana Bacteria
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.