missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ LINGO-1 Antibody (opicinumab), Novus Biologicals™

Código de producto. 30046428 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30046428 1 mg 1 miligramo
30048076 50 μg 50 microgramos
30047400 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30046428

Marca: Novus Biologicals™ NBP3285331mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

LINGO-1 Monoclonal antibody specifically detects LINGO-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LINGO-1
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon opicinumab
Conjugado Unconjugated
Formulación Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
N.º de referencia del gen Q96FE5
Alias de gen FLJ14594, LERN1UNQ201, leucine rich repeat and Ig domain containing 1, leucine rich repeat neuronal 6A, Leucine-rich repeat and immunoglobilin domain-containing protein 1, Leucine-rich repeat neuronal protein 1, Leucine-rich repeat neuronal protein 6A, LRRN6Aleucine-rich repeat neuronal 6A, MGC17422
Especie del huésped Human
Inmunógeno LINGO1
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84894
Reconstitución Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.