Learn More
lin-54 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Código de producto. 30025848 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30025848 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30025848
Marca: Novus Biologicals NBP214854F
Rabbit Polyclonal Antibody
lin-54 Polyclonal antibody specifically detects lin-54 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno lin-54
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Dilución Western Blot, Immunoprecipitation
Formulación PBS
Alias de gen CXCDC1, JC8.6, MIP120, Protein LIN-54
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody maps to a region between residue 1 and 50 of human Lin-54 homolog using the numbering given in entry NP_919258.2 (GeneID 132660).
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 132660
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG