missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
LIN-28A Polyclonal antibody specifically detects LIN-28A in Human samples. It is validated for Immunofluorescence
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIN-28A |
| Aplicaciones | Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/ml |
| Formulación | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Alias de gen | CSDD1lin-28A, FLJ12457, LIN-28, lin-28 homolog (C. elegans), lin-28 homolog A (C. elegans), Lin-28A, LIN28RNA-binding protein LIN-28, ZCCHC1protein lin-28 homolog A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, zinc finger, CCHC domain containing 1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: KCHFCQSISHMVASCPLKAQQGPSAQGKPTYFREEEEEIHSPTLLPEAQN |
| Método de purificación | Affinity purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?