missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LIMPII/SR-B2 Antibody (SR2211), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
359.00€ - 449.00€
Especificaciones
| Antígeno | LIMPII/SR-B2 |
|---|---|
| Clon | SR2211 |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18621185
|
Novus Biologicals
NBP3-22186-100ul |
100 μg |
449.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18660595
|
Novus Biologicals
NBP3-22186-50ul |
50 μg |
359.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LIMPII/SR-B2 Monoclonal antibody specifically detects LIMPII/SR-B2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ImmunoprecipitationEspecificaciones
| LIMPII/SR-B2 | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| AMRF, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 2(lysosomal integral membrane protein II), CD36L2LIMP II, HLGP85, LGP85, LIMP-2,85 kDa lysosomal sialoglycoprotein scavenger receptor class B, member 2, LIMPIICD36 antigen-like 2, lysosome membrane protein 2, Lysosome membrane protein II, Scavenger receptor class B member 2,85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein, scavenger receptor class B, member 2, SR-BII | |
| A synthesized peptide derived from human LIMPII/SR-B2 (Uniprot #: Q14108) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR2211 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 950 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto