missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIMPII/SR-B2 Antibody (SR2211), Novus Biologicals™

Código de producto. 18621185 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18621185 100 μg 100 microlitros
18660595 50 μg 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18621185 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP322186100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

LIMPII/SR-B2 Monoclonal antibody specifically detects LIMPII/SR-B2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIMPII/SR-B2
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon SR2211
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen AMRF, CD36 antigen, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor)-like 2(lysosomal integral membrane protein II), CD36L2LIMP II, HLGP85, LGP85, LIMP-2,85 kDa lysosomal sialoglycoprotein scavenger receptor class B, member 2, LIMPIICD36 antigen-like 2, lysosome membrane protein 2, Lysosome membrane protein II, Scavenger receptor class B member 2,85 kDa lysosomal membrane sialoglycoprotein, scavenger receptor class B, member 2, SR-BII
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human LIMPII/SR-B2 (Uniprot #: Q14108)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Lysosome Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 950
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.