Learn More
LIMD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 572.25€
Especificaciones
| Antígeno | LIMD1 |
|---|---|
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18050904
|
Novus Biologicals
NBP2-56448 |
100 μL |
605.00€ 572.25€ / 100 microlitros Ahorro 32.75€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18665746
|
Novus Biologicals
NBP2-56448-25ul |
25 μL |
280.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
LIMD1 Polyclonal specifically detects LIMD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Especificaciones
| LIMD1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Epigenetics | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 8994 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:MDKYDDLGLEASKFIEDLNMYEASKDGLFRVDKGAGNNPEFEETRRVFATKMAKIHLQQ | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| LIM domain-containing protein 1, LIM domains containing 1 | |
| LIMD1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only