missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIMCH1 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18037638 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18037638 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18037638

Marca: Novus Biologicals NBP297832R

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LIMCH1 Polyclonal specifically detects LIMCH1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIMCH1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp434I0312, DKFZp686A01247, DKFZp686B2470, DKFZp686G18243, DKFZp686G2094, DKFZp781C1754, DKFZp781I1455, KIAA1102, LIM and calponin homology domains 1, LIM and calponin homology domains-containing protein 1, LIMCH1A, LMO7B, MGC72127
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LIMCH1 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22998
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.