missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIM Kinase 1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18631464 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18631464 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18631464

Marca: Novus Biologicals NBP323404

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

LIM Kinase 1 Polyclonal antibody specifically detects LIM Kinase 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIM Kinase 1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000
Formulación PBS, 1 mg/mL BSA and 50% Glycerol
Alias de gen EC 2.7.11.1, LIM domain kinase 1, LIM motif-containing protein kinase, LIMKLIMK-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno LIM Kinase 1 (C-terminus) synthetic peptide (coupled to carrier protein) corresponding to amino acids at the C-terminus of human LIM Kinase 1. This sequence is conserved in rat and mouse LIM Kinase 1, and is not found in LIM Kinase 2. [UniProt# P53667]
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer, Phospho Specific, Protein Kinase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3984
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.