Descripción
LIM Kinase 1 Polyclonal specifically detects LIM Kinase 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIM Kinase 1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.3mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.04-0.4 ug/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| Alias de gen | EC 2.7.11.1, LIM domain kinase 1, LIM motif-containing protein kinase, LIMKLIMK-1 |
| Símbolos de los genes | LIMK1 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only