Learn More
Novus Biologicals™ LIM domain only 3 Antibody (1A8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18345859 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mg, Unconjugated
Código de producto.
18345859 0.1 mg, Unconjugated
1 options
Código de producto. 18345859 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00055885M07
Mouse Monoclonal Antibody
LIM domain only 3 Monoclonal antibody specifically detects LIM domain only 3 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Sandwich ELISA,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno LIM domain only 3
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Sandwich ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 1A8
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_061110
Alias de gen DAT1, LIM domain only 3 (rhombotin-like 2), LMO-3, neuronal specific transcription factor DAT1, Neuronal-specific transcription factor DAT1, RBTN3, RBTNL2MGC26081, Rhom-3, RHOM3LIM domain only protein 3, rhombotin-3, rhombotin-like 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno LMO3 (NP_061110, 91 a.a. ∽ 145 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MRAKDNVYHLDCFACQLCNQRFCVGDKFFLKNNMILCQTDYEEGLMKEGYAPQVR
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55885
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ