Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit
Código de producto. 18058555 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
300 μg
30 μg
Tamaño de la unidad:
1 set
18058555 30 μg 1 set
18728113 300 μg 1 set
2 options
Código de producto. 18058555
Marca: Novus Biologicals™ 3510030
Applications: Flow Cytometry
Atto565 is one of a new generation of fluorescent labels. It has a strong absorption at 563nm, high fluorescence at 592nm (extinction coefficient 1.2 x10&superscript_begin;5&superscript_end; cm&superscript_begin;-1&superscript_end;M&superscript_begin;-1&superscript_end;) and quantum yield.
Información de órdenes
Cantidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 30 μg
Conjugado Atto 565
Tipo de producto Rapid Atto565 Antibody Labeling Kit