Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) R-PE Antibody Labeling Kit
Código de producto. 18747973 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3 reacciones de 0,01 mg
3 reacciones de 60 μg
5 reacciones de 1 mg
Reacción de 1 x 100 μg
Reacción de 1 x 5 mg
Reacción de 1 mg
Tamaño de la unidad:
1 set
3 miligramos
60 microgramos
600 microgramos
18747973 3 reacciones de 60 μg 1 set
18785583 5 reacciones de 1 mg 1 set
18749963 Reacción de 1 x 5 mg 3 miligramos
18765403 Reacción de 1 x 100 μg 60 microgramos
18322558 Reacción de 1 mg 600 microgramos
18715153 3 reacciones de 0,01 mg 1 set
6 options
Código de producto. 18747973
Marca: Novus Biologicals™ 7030010
Applications: Flow Cytometry
  • Easy to use
  • Only requires 30 seconds of hands-on time
  • No spin or separation steps
  • Generates conjugates identical to or better than those prepared with laborious multistep conjugation procedures
Información de órdenes
Cantidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Cantidad 3 reacciones de 60 μg