missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
LIGHT/TNFSF14 Monoclonal antibody specifically detects LIGHT/TNFSF14 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | LIGHT/TNFSF14 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SAR252067 |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT |
| Especie del huésped | Human |
| Inmunógeno | TNFSF14/ LIGHT/ CD258 |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?