missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LIGHT/TNFSF14 Antibody (885310), DyLight 405, Novus Biologicals™

Código de producto. 18590087 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18590087 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18590087 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB17942E

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

LIGHT/TNFSF14 Monoclonal antibody specifically detects LIGHT/TNFSF14 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno LIGHT/TNFSF14
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 885310
Conjugado DyLight 405
Dilución Flow Cytometry
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD258, CD258 antigen, delta transmembrane LIGHT, Herpes virus entry mediator ligand, Herpesvirus entry mediator ligand, HVEM-L, HVEMLherpesvirus entry mediator-ligand, ligand for herpesvirus entry mediator, LIGHTherpesvirus entry mediator A, LTg, TR2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 14, tumor necrosis factor ligand superfamily member 14, tumor necrosis factor receptor-like 2, tumor necrosis factor superfamily member LIGHT
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse LIGHT/TNFSF14, Asp72-Val239, Accession # Q9QYH9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8740
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.