Descripción
- 6 resp. con 8 tiras de luz blanca fría alternadas y 5 resp.
- con 7 tiras de luz blanca cálida
- En las paredes laterales del interior
- Atenuación controlada por programa de 0 a 100 % (en tramos de 1 %)
- Programación de rampa en combinación con temperatura y humedad
- Solo con TwinDISPLAY; no en combinación con los orificios de entrada F6, F7, D8
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | HPP410eco |