Learn More
Beschreibung
- 6 resp. con 8 tiras de luz blanca fría alternadas y 5 resp.
- con 7 tiras de luz blanca cálida
- En las paredes laterales del interior
- Atenuación controlada por programa de 0 a 100 % (en tramos de 1 %)
- Programación de rampa en combinación con temperatura y humedad
- Solo con TwinDISPLAY; no en combinación con los orificios de entrada F6, F7, D8
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | HPP110eco |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?