Learn More
Memmert™ Módulo con luz blanca fría (6500 K) + luz blanca cálida (2700 K)
Código de producto. 17134534 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17134534 HPP110eco cada uno
17109804 HPP260eco cada uno
17109894 HPP750eco cada uno
17149844 HPP410eco cada uno
4 options
Código de producto. 17134534
Marca: Memmert™ HPP110ECOT8
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tiras de luz LED en las paredes laterales del interior
  • 6 resp. con 8 tiras de luz blanca fría alternadas y 5 resp.
  • con 7 tiras de luz blanca cálida
  • En las paredes laterales del interior
  • Atenuación controlada por programa de 0 a 100 % (en tramos de 1 %)
  • Programación de rampa en combinación con temperatura y humedad
  • Solo con TwinDISPLAY; no en combinación con los orificios de entrada F6, F7, D8
Spezifikation
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) HPP110eco
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.