Learn More
Memmert™ Módulo con luz blanca fría (6500 K) + luz blanca cálida (2700 K)
Código de producto. 17109804 Tienda Memmert Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
17109804 HPP260eco cada uno
17109894 HPP750eco cada uno
17134534 HPP110eco cada uno
17149844 HPP410eco cada uno
4 options
Código de producto. 17109804
Marca: Memmert™ HPP260ecoT8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiras de luz LED en las paredes laterales del interior
  • 6 resp. con 8 tiras de luz blanca fría alternadas y 5 resp.
  • con 7 tiras de luz blanca cálida
  • En las paredes laterales del interior
  • Atenuación controlada por programa de 0 a 100 % (en tramos de 1 %)
  • Programación de rampa en combinación con temperatura y humedad
  • Solo con TwinDISPLAY; no en combinación con los orificios de entrada F6, F7, D8
Especificaciones
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) HPP260eco