Learn More
3M™ Safety-Walk™ Light Duty Cushion Matting 3270E
Spring coiled, vinyl matting that compresses uniformly and continually. Helps provide greater comfort and less fatigue.
535.00€ - 2095.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Tipo | Alfombrillas acolchadas |
Anchura (imperial) | 3 ft |
Anchura (métrico) | 914 mm |
Cantidad | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17158740
|
3M™ Safety-Walk™
7100116725 |
3,1 m |
1040.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17168740
|
3M™ Safety-Walk™
7100116726 |
1,5 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17128730
|
3M™ Safety-Walk™
7100116707 |
6,1 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Coiled cushion matting compresses evenly across the bottom of the shoe to reduce leg and back fatigue
- Textured top improves traction for safer footing
- Suitable for dry areas such as assembly lines, packing areas, and security posts
- Supplied with edging to allow wheeled traffic
- Special vinyl coils to withstand most industrial and cleaning chemicals
Especificaciones
Negro | |
3 ft | |
1 unidad |
Alfombrillas acolchadas | |
914 mm |